OTS-964
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-9-(4-(1-(Dimethylamino)propan-2-yl)phenyl)-8-hydroxy-6-methylthieno[2,3-c]quinolin-4(5H)-one hydrochloride, (R)-9-(4-(1-(dimethylamino)propan-2-yl)phenyl)-8-hydroxythieno[2,3-c]quinolin-4(5H)-one, OTS964 HCl
BISN0160-2MG
APOSBISN0160-2MGEA 77 EUR InStock
APOSBISN0160-2MG
OTS-964
OTS-964
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₂H₂₂N₂O₂S
MW: 378,49 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28386220
Numéro CAS: 1338545-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité