Auraptene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-7-((3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 7-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-chromen-2-one, 7-Geranyloxycoumarin
BISN0165-250MG BISN0165-100MG
APOSBISN0165-250MGEA 125 EUR InStock
APOSBISN0165-250MG APOSBISN0165-100MG
Auraptene
Auraptene
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₂₂O₃
MW: 298,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075948
Numéro CAS: 495-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité