PD 169316
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl)pyridine, 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
BISN0170-1MG BISN0170-5MG BISN0170-10MG
APOSBISN0170-1MGEA 58 EUR InStock
APOSBISN0170-1MG APOSBISN0170-5MG APOSBISN0170-10MG
PD 169316
PD 169316
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₀H₁₃FN₄O₂
MW: 360,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12405019
Numéro CAS: 152121-53-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité