PF-04708671
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: PF-4708671, 2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
BISN0176-5MG
APOSBISN0176-5MGEA 26.1 EUR InStock
APOSBISN0176-5MG
PF-04708671
PF-04708671
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₂₁F₃N₆
MW: 390,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18086922
Numéro CAS: 1255517-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité