VX-745
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)thio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one, Neflamapimod
BISN0180-5MG BISN0180-10MG BISN0180-50MG
APOSBISN0180-5MGEA 72.5 EUR InStock
APOSBISN0180-5MG APOSBISN0180-10MG APOSBISN0180-50MG
VX-745
VX-745
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₉Cl₂F₂N₃OS
MW: 436,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09834070
Numéro CAS: 209410-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité