Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BI-D1870

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSBISN0185-5MGEA 205 EUR InStock
APOSBISN0185-5MG
BI-D1870
BI-D1870
MAPK/ERK Signalling Pathway


Formule: C₁₉H₂₃F₂N₅O₂
MW: 391,423 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11223662
Numéro CAS: 501437-28-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité