3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBISN0190-1MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBISN0190-1MG APOSBISN0190-5MG APOSBISN0190-10MG
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₆H₁₂O₇
MW: 316,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017310
Numéro CAS: 480-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité