SL327
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0193-5MG BISN0193-10MG BISN0193-50MG
APOSBISN0193-5MGEA 94.5 EUR InStock
APOSBISN0193-5MG APOSBISN0193-10MG APOSBISN0193-50MG
SL327
SL327
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₆H₁₂F₃N₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411432
Numéro CAS: 305350-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité