BIX2188 Z-Isomer
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: BIX-02188, BIX02188, (Z)-3-(((3-((dimethylamino)methyl)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxamide
BISN0195-1MG
APOSBISN0195-1MGEA 62.5 EUR InStock
APOSBISN0195-1MG
BIX2188 Z-Isomer
BIX2188 Z-Isomer
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₅H₂₄N₄O₂
MW: 412,493 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18157583
Numéro CAS: 334949-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité