Tyrphostin AG-126
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(3-Hydroxy-4-nitrophenyl)methylidene]propanedinitrile, Tyrphostin AG 126, 2-(3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile, AG-126, (3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile
BISN0202-5MG
APOSBISN0202-5MGEA 58 EUR InStock
APOSBISN0202-5MG
Tyrphostin AG-126
Tyrphostin AG-126
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₀H₅N₃O₃
MW: 215,168 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236448
Numéro CAS: 118409-62-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité