DEL-22379
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DEL 22379, N-(3-((5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene)-2-oxoindolin-5-yl)-3-(piperidin-1-yl)propanamide, DEL22379, N-[(3Z)-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylidene]-2-oxo-1H-indol-5-yl]-3-piperidin-1-ylpropanamide, DEL-22379
BISN0204-2MG BISN0204-5MG BISN0204-10MG
APOSBISN0204-2MGEA 174 EUR InStock
APOSBISN0204-2MG APOSBISN0204-5MG APOSBISN0204-10MG
DEL-22379
DEL-22379
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₆H₂₈N₄O₃
MW: 444,53 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00950163
Numéro CAS: 181223-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité