ZM-336372
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-N-(3-(4-hydroxybenzamido)-4-methylphenyl)benzamide, ZM 336372
BISN0205-5MG
APOSBISN0205-5MGEA 48 EUR InStock
APOSBISN0205-5MG
ZM-336372
ZM-336372
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₃H₂₃N₃O₃
MW: 389,455 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683971
Numéro CAS: 208260-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité