(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzamide, Mirdametinib, PD-0325901
BISN0215-5MG BISN0215-10MG BISN0215-25MG
APOSBISN0215-5MGEA 161 EUR InStock
APOSBISN0215-5MG APOSBISN0215-10MG APOSBISN0215-25MG
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₆H₁₄F₃IN₂O₄
MW: 482,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435926
Numéro CAS: 391210-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité