SB239063
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)imidazol-1-yl]cyclohexan-1-ol, trans-4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxy-4-pyrimidinyl)-1H-imidazol-1-yl]-cyclohexanol, Rel-(1r,4r)-4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-ol, 4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexanol
BISN0226-5MG
APOSBISN0226-5MGEA 81.2 EUR InStock
APOSBISN0226-5MG
SB239063
SB239063
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₀H₂₁FN₄O₂
MW: 368,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03792786
Numéro CAS: 193551-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité