Skepinone-L
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0248-1MG BISN0248-5MG BISN0248-10MG
APOSBISN0248-1MGEA 219 EUR InStock
APOSBISN0248-1MG APOSBISN0248-5MG APOSBISN0248-10MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₄H₂₁F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22572738
Numéro CAS: 1221485-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité