AS601245
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0259-1MG BISN0259-5MG BISN0259-25MG
APOSBISN0259-1MGEA 72.7 EUR InStock
APOSBISN0259-1MG APOSBISN0259-5MG APOSBISN0259-25MG
AS601245
AS601245
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₀H₁₆N₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772196
Numéro CAS: 345987-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité