AZ 628
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: AZ 628, 3-(2-cyanopropan-2-yl)-N-[4-methyl-3-[(3-methyl-4-oxoquinazolin-6-yl)amino]phenyl]benzamide, AZ-628, AZ628, 3-(2-Cyanopropan-2-yl)-N-(4-methyl-3-((3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)amino)phenyl)benzamide
BISN0260-25MG
APOSBISN0260-25MGEA 148 EUR InStock
APOSBISN0260-25MG
AZ 628
AZ 628
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₇H₂₅N₅O₂
MW: 451,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17392577
Numéro CAS: 878739-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité