L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
SB242235
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-1-(piperidin-4-yl)-1H-imidazol-5-yl)-2-methoxypyrimidine, SB 242235, 4-[5-(4-fluorophenyl)-3-piperidin-4-ylimidazol-4-yl]-2-methoxypyrimidine
BISN0286-1MG BISN0286-5MG BISN0286-25MG
APOSBISN0286-1MGEA 87 EUR InStock
APOSBISN0286-1MG APOSBISN0286-5MG APOSBISN0286-25MG
SB242235
SB242235
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₂₀FN₅O
MW: 353.4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690575
Numéro CAS: 193746-75-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité