FR180204
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: FR180204, FR 180204, FR-180204, 5-(2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine, 5-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
BISN0306-1MG BISN0306-5MG BISN0306-10MG
APOSBISN0306-1MGEA 37.7 EUR InStock
APOSBISN0306-1MG APOSBISN0306-5MG APOSBISN0306-10MG
FR180204
FR180204
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₈H₁₃N₇
MW: 327,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585805
Numéro CAS: 865362-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité