Kaempferol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBISN0318-250MGEA 219 EUR InStock
APOSBISN0318-250MG APOSBISN0318-100MG
Kaempferol
Kaempferol
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016938
Numéro CAS: 520-18-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité