Disulfirame
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0322-1G BISN0322-5G
APOSBISN0322-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSBISN0322-1G APOSBISN0322-5G
Disulfirame
Disulfirame
Formule: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009048
Numéro CAS: 97-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité