Shikonin
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0323-10MG BISN0323-50MG BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA 72.5 EUR InStock
APOSBISN0323-10MG APOSBISN0323-50MG APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Formule: C₁₆H₁₆O₅
MW: 288,3 g/mol
Point de fusion: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075680
Numéro CAS: 517-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité