TDZD-8
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0325-1MG BISN0325-10MG BISN0325-50MG
APOSBISN0325-1MGEA 46.6 EUR InStock
APOSBISN0325-1MG APOSBISN0325-10MG APOSBISN0325-50MG
TDZD-8
TDZD-8
Formule: C₁₀H₁₀N₂SO₂
Point de fusion: 63…64.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973552
Numéro CAS: 327036-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité