Boceprevir
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0326-5MG BISN0326-50MG BISN0326-100MG
APOSBISN0326-5MGEA 92.8 EUR InStock
APOSBISN0326-5MG APOSBISN0326-50MG APOSBISN0326-100MG
Boceprevir
Boceprevir
Formule: C₂₇H₄₅N₅O₅
MW: 519,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22208555
Numéro CAS: 394730-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité