Tétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
BIT0150-100G BIT0150-25G BIT0150-500G
APOSBIT0150-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSBIT0150-100G APOSBIT0150-25G APOSBIT0150-500G
Tétracycline chlorhydrate
Tétracycline chlorhydrate
Tetracycline is a bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Point de fusion: 220…223 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité