Thiamine chlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIT0614-250GEA 84.4 EUR InStock
APOSBIT0614-250G APOSBIT0614-1KG APOSBIT0614-100G
Thiamine chlorhydrate ≥99%
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Point de fusion: 247…249 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité