L(-)-Tryptophane ≥99.5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L(-)-Tryptophane ≥99.5%
L(-)-Tryptophane
USP, pyrogen free
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 280…285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité