L(-)-Tyrosine ≥99.5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L(-)-Tyrosine ≥99.5%
L(-)-Tyrosine
Ph.Eur, pyrogen free
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité