D(+)-Tyrosine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-Tyr-OH
APOSBIT0722-100GEA 0 EUR InStock
APOSBIT0722-100G APOSBIT0722-25G
D(+)-Tyrosine ≥99%
D(+)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point de fusion: 310…314 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063073
Numéro CAS: 556-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité