L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DL-Thréonine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 125 EUR InStock
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Thréonine
DL-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Point de fusion: 244 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063722
Numéro CAS: 80-68-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité