Tween® 20 (Polysorbate)
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIT0803-1LEA 51 EUR InStock
APOSBIT0803-1L
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité