Thiolutin (de Streptomyces luteosporeus)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIT1001-10MG BIT1001-5MG
APOSBIT1001-10MGEA 481 EUR InStock
APOSBIT1001-10MG APOSBIT1001-5MG
Thiolutin (de Streptomyces luteosporeus)
Thiolutin
Potent inhibitor of bacterial and yeast RNA polymerases.
Formule: C₈H₈N₂O₂S₂
Point de fusion: 281…285 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 87-11-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité