Tentoxin (de Alternaria tenuis)
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIT1002-1MGEA 960 EUR InStock
APOSBIT1002-1MG APOSBIT1002-100UG
Tentoxin (de Alternaria tenuis)
Tentoxin
Formule: C₂₂H₃₀N₄O₄
MW: 414,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 28540-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité