Triacsin C (de Streptomyces species)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT1004-1MG BIT1004-100UG
APOSBIT1004-1MGEA 1120 EUR InStock
APOSBIT1004-1MG APOSBIT1004-100UG
Triacsin C (de Streptomyces species)
Triacsin C
Fungal metabolite.
Formule: C₁₁H₁₇N₃O
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 76896-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité