2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 43.7 EUR InStock
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₈H₁₂N₆
Point de fusion: 247…249 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006045
Numéro CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité