L-Tyrosine disodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT3156-100G BIT3156-25G
APOSBIT3156-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSBIT3156-100G APOSBIT3156-25G
L-Tyrosine disodium salt
L-Tyrosine disodium salt
Formule: C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆
MW: 406,346 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 69847-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité