Acide D(-)-tartrique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIT3618-100G BIT3618-25G BIT3618-500G
APOSBIT3618-100GEA 55.3 EUR InStock
APOSBIT3618-100G APOSBIT3618-25G APOSBIT3618-500G
Acide D(-)-tartrique 99%
Acide D(-)-tartrique
Optical resolution agent; Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₄H₆O₆
Point de fusion: 166…174 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004238
Numéro CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité