Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIU0402-1G BIU0402-500MG
APOSBIU0402-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSBIU0402-1G APOSBIU0402-500MG
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
MW: 586,12 g/mol
Point de fusion: >140 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité