Verruculogen (de Penicillium verruculosum)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIV1002-10MG BIV1002-1MG BIV1002-5MG
APOSBIV1002-10MGEA 1040 EUR InStock
APOSBIV1002-10MG APOSBIV1002-1MG APOSBIV1002-5MG
Verruculogen (de Penicillium verruculosum)
Verruculogen
Formule: C₂₇H₃₃N₃O₇
MW: 511,6 g/mol
Point de fusion: 230…233 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 12771-72-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité