Virginiamycin S1
Fournisseur: Apollo Scientific
BIV1004-10MG BIV1004-5MG
APOSBIV1004-10MGEA 285 EUR InStock
APOSBIV1004-10MG APOSBIV1004-5MG
Virginiamycin S1
Virginiamycin S1
Formule: C₄₃H₄₉N₇O₁₀
Point de fusion: 165…176 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 23152-29-6
EINECS: 245-462-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité