Vitamine K1 (Phytoménadione)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
Point d'ébullition: ∼140 °C/0.001mmHg
Point de fusion: ∼ …20 °C
Densité: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité