Wortmannin (de Penicillium funiculosum)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIW4201-5MGEA 248 EUR InStock
APOSBIW4201-5MG APOSBIW4201-25MG APOSBIW4201-100MG APOSBIW4201-50MG
Wortmannin (de Penicillium funiculosum)
Wortmannin
Specific inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K).
Formule: C₂₃H₂₄O₈
MW: 428,44 g/mol
Point de fusion: 234…240 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133927
Numéro CAS: 19545-26-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité