Xanthène-9-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 9H-Xanthène-9-ol
APOSBIX1001-5GEA 68.4 EUR InStock
APOSBIX1001-5G APOSBIX1001-25G
Xanthène-9-ol
Xanthène-9-ol
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005057
Numéro CAS: 90-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité