3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIX1002-250GEA 190 EUR InStock
APOSBIX1002-250G APOSBIX1002-25G APOSBIX1002-100G
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078453
Numéro CAS: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité