Zearalenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIZ0112-50MGEA 241 EUR InStock
APOSBIZ0112-50MG APOSBIZ0112-5MG APOSBIZ0112-25MG APOSBIZ0112-10MG APOSBIZ0112-100MG
Zearalenone
Zearalenone
Fungal mycotoxin.
Formule: C₁₈H₂₂O₅
MW: 318,4 g/mol
Point de fusion: 161…162 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 17924-92-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité