Zeatin riboside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-Zeatinriboside, trans-Zeatin-riboside
BIZ0937-100MG
APOSBIZ0937-100MGEA 154 EUR InStock
APOSBIZ0937-100MG
Zeatin riboside
Zeatin riboside
Used for plant regulation from tomato, Brassica nigra and vigna sublobata protoplasts.
Formule: C₁₅H₂₁N₅O₅
MW: 351,363 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036809
Numéro CAS: 6025-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité