Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure d'argent 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Argent iodure

APOSIN0105-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSIN0105-25G
Iodure d'argent 98%
Iodure d'argent


Formule: AgI
MW: 234,77 g/mol
Point de fusion: 558 °C
Densité: 6,01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003412
Numéro CAS: 7783-96-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité