Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 125 EUR InStock
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Formule: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267,47 g/mol
Point de fusion: 217 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036304
Numéro CAS: 10534-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité