Aluminium chlorure, anhydre 99.99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 0 EUR InStock
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Aluminium chlorure, anhydre 99.99+%
Aluminium chloride
Formule: AlCl₃
Point de fusion: 190 °C
Densité: 2.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité