Aluminium fluorure, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 249 EUR InStock
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Aluminium fluorure, anhydre 99,9%
Aluminium fluoride
Formule: AlF₃
MW: 83,98 g/mol
Point de fusion: 1291 °C (subl.)
Densité: 3.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003426
Numéro CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité